Få mere at vide
JNJ-31020028, MedChemExpress
Beskrivelse
JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNJ-31020028 |
| CAS | 1094873-14-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H36FN5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 21.5 mg/mL (38.01 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(N(CC)CC)C(N1CCN(C2=CC=C(NC(C3=C(C4=CC=CN=C4)C=CC=C3)=O)C=C2F)CC1)C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 565.68 |
| Formel vægt | 565.68 |
| Vis mere |