Få mere at vide
JMV 2959, MedChemExpress
Beskrivelse
JMV 2959 is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JMV 2959 |
| CAS | 925238-89-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H32N6O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (49.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(N[C@@H](C1=NN=C(CCC2=CC=CC=C2)N1CC3=CC=C(OC)C=C3)CC4=CNC5=C4C=CC=C5)CN |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.61 |
| Formel vægt | 508.61 |
| Show More |