Få mere at vide
JJKK 048, MedChemExpress
Beskrivelse
JJKK 048 is an ultrapotent and highly selective inhibitor of Monoacylglycerol lipase (MAGL).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JJKK 048 |
| CAS | 1515855-97-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H22N4O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (76.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(N1CCC(C(C2=CC=C(OCO3)C3=C2)C4=CC=C(OCO5)C5=C4)CC1)N6N=CN=C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.44 |
| Formel vægt | 434.44 |
| Vis mere |