Få mere at vide
JI-101, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489557
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489557 5 mg
16447076 100 mg
16443067 50 mg
16437018 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16265
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress JI-101 is an orally available multi-kinase inhibitor of VEGFR2, PDGFRβ and EphB4 with potent anti-cancer activity.
JI-101 is an orally available multi-kinase inhibitor of VEGFR2, PDGFRβ and EphB4 with potent anti-cancer activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JI-101
CAS 900573-88-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20BrN5O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.44 mM)
SMIL O=C(NC1=CC(Br)=CC=C1OC)NC2=CC=CC3=C2C=CN3CC4=CC(N)=NC=C4
Molekylvægt (g/mol) 466.33
Formel vægt 466.33
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation