Få mere at vide
JD-5037, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477588
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477588 10 mg
16473607 50 mg
16457516 100 mg
16430068 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18697
MedChemExpress JD-5037 is a potent CB1R antagonist with an IC50 of 1.5 nM.
JD-5037 is a potent CB1R antagonist with an IC50 of 1.5 nM.
Specifications
Kemisk navn eller materiale JD-5037
CAS 1392116-14-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H27Cl2N5O3S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (436.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC([C@H](C(C)C)/N=C(NS(=O)(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)\N2N=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=CC=C4)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 572.51
Formel vægt 572.51
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death