Få mere at vide
JAK3-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
JAK3-IN-1 is a potent, selective and orally active JAK3 inhibitor with an IC50 of 4.8 nM. JAK3-IN-1 shows over 180-fold more selective for JAK3 than JAK1 (IC50 of 896 nM) and JAK2 (IC50 of 1050 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JAK3-IN-1 |
| CAS | 1805787-93-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H30ClN7O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (196.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C=C)NC1=CC(CNC2=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.02 |
| Formel vægt | 508.02 |
| Vis mere |