Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder med kappe Acc. Til Knöfler-Böhm
Artikelnummer. 10315741
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10315741 30 ml
10768271 500 ml
10819510 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10315741 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05410125
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • kappede udtræk iht. til DIN 12604
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Duran Glas