Få mere at vide
Ixazomib, TRC
Artikelnummer. 30134474
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134474 50 mg
30137081 100 mg
30004843 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI94200050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072833-77-2
Molekylær formel C14 H19 B Cl2 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 361.03
Synonym Boronic acid, B-[(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]-, B-[(1R)-1-[[2-[(2,5-Dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]boronic acid, Ixazomib, MLN 2238, Ninlaro
IUPAC navn [(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]boronic acid
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ixazomib
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19BCl2N2O4/c1-8(2)5-12(15(22)23)19-13(20)7-18-14(21)10-6-9(16)3-4-11(10)17/h3-4,6,8,12,22-23H,5,7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Formel vægt 360.0815