Få mere at vide
IWP-4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495428
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495428 10 mg
16493336 25 mg
16448147 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495428 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12879
MedChemExpress IWP-4 is a small molecule Wnt inhibitor with an IC50 of 25 nM.
IWP-4 is a small molecule Wnt inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IWP-4
CAS 686772-17-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H20N4O3S3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 1.3 mg/mL (2.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=NC2=CC=C(C)C=C2S1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 496.62
Formel vægt 496.62
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death