Få mere at vide
R&D Systems™ IWP 2
Beskrivelse
IWP 2 is a potent inhibitor of Wnt processing and secretion (IC50 = 27nM). IWP 2 inactivates PORCN, a membrane-bound O-acyltransferase (MBOAT), and selectively inhibits palmitoylation of Wnt. Blocks Wnt-dependent phosphorylation of Lrp6 receptor and Dvl2, and β-catenin accumulation. IWP 2 suppresses self-renewal in R1 embryonic stem cells and promotes cardiomyocyte differentiation from hPSCs.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IWP 2 |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 466.6 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.59 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?