Få mere at vide
Ivacaftor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ivacaftor |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29) |
| Formel vægt | 392.21 |
| Procent renhed | >95% |