Få mere at vide
Ivabradine metabolite N-Demethyl Ivabradine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468057
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16468057 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16468057 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12778
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress N-Demethyl Ivabradine Hcl is a metabolite of Ivabradine, which is a specific inhibitor of the funny channel.
N-Demethyl Ivabradine Hcl is a metabolite of Ivabradine, which is a specific inhibitor of the funny channel.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ivabradine metabolite N-Demethyl Ivabradine hydrochloride
CAS 1246638-08-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H35ClN2O5
Mængde 5 mg
Synonym N-Demethyl ivabradine hydrochloride
SMIL O=C1N(CCCNC[C@@H]2C(C=C(OC)C(OC)=C3)=C3C2)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 491.02
Formel vægt 491.02
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation