Få mere at vide
IU1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476336 100 mg
16481106 200 mg
16442027 50 mg
16435878 10 mg
16428527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13817
MedChemExpress IU1 is a special Usp14 inhibitor with an IC50 of 4-5 μM.
IU1 is a special Usp14 inhibitor with an IC50 of 4-5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IU1
CAS 314245-33-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H21FN2O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (138.73 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC(C(CN2CCCC2)=O)=C(C)N1C3=CC=C(F)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 300.37
Formel vægt 300.37
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus