missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ITX5061, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470418
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470418 5 mg
16437958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16470418 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19900

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ITX5061 is a type II inhibitor of p38 MAPK and also an antagonist of scavenger receptor B1 (SR-B1).

ITX5061 is a type II inhibitor of p38 MAPK and also an antagonist of scavenger receptor B1 (SR-B1).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ITX5061
CAS 1252679-52-9
Farve Light Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H38ClN3O7S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (134.32 mM)
SMIL O=C(NC1=CC(C(C)(C)C)=CC(NS(=O)(C)=O)=C1OC)C(C2=C3C=CC=CC3=C(OCCN4CCOCC4)C=C2)=O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 620.16
Formel vægt 620.16
Procent renhed 98.38%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.