Få mere at vide
Itopridhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Itopride Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H |
| Formel vægt | 394.1659 |
| Procent renhed | >95% |