missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isoxadifen, TRC

Artikelnummer. 17991995
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991995 10 mg
17925055 50 mg
17941555 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17991995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI91824810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 209866-92-2
Molekylær formel C16 H13 N O3
Molekylvægt (g/mol) 267.28
Synonym Isoxadifen (free acid), 3-Isoxazolecarboxylic acid, 4,5-dihydro-5,5-diphenyl- (9CI, ACI), 4,5-Dihydro-5,5-diphenyl-3-isoxazolecarboxylic acid (ACI), Isoxadifen
IUPAC navn 5,5-diphenyl-4H-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=NOC(C1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoxadifen (free acid)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13NO3/c18-15(19)14-11-16(20-17-14,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2,(H,18,19)
Formel vægt 267.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.