Få mere at vide
Isovanillin, ≥99.5% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15615900 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15615900 1 g Poly bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15615900 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 599271G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.5% (HPLC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovanillin
Navn note Matrix substance for MALDI-MS
CAS 621-59-0
Smeltepunkt 113°C to 116°C
Farve Brown
Kogepunkt 179°C
Emballage Poly bottle
Molekylær formel C8H8O3
MDL nummer MFCD00003369
Mængde 1 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1073021
Synonym isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
InChI nøgle JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
IUPAC navn 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 152.149
PubChem CID 12127
Formel vægt 152.15g/mol
Procent renhed ≥99.5% (HPLC)
Fysisk form Crystalline