Få mere at vide
Isovaleraldehyd, 98%
Beskrivelse
Isovaleraldehyd fungerer som et reagens ved fremstilling af aktiv farmaceutisk ingrediens (API ) produkter. Det tjener som en intern standard til bestemmelse af vinaroma carbonylforbindelser med 5-8 carbonatomer. Yderligere bruges det som en standard til at evaluere kvaliteten af olivenolier ved headspace fastfase mikroekstraktionsgaskromatografi ved brug af flammeioniseringsdetektion og multivariat analyse. Ud over dette bruges det til at forbedre smagen og lugten af maden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isovaleraldehyd fungerer som et reagens ved fremstilling af aktiv farmaceutisk ingrediens (API ) produkter. Det tjener som en intern standard til bestemmelse af vinaroma carbonylforbindelser med 5-8 carbonatomer. Yderligere bruges det som en standard til at evaluere kvaliteten af olivenolier ved headspace fastfase mikroekstraktionsgaskromatografi ved brug af flammeioniseringsdetektion og multivariat analyse. Ud over dette bruges det til at forbedre smagen og lugten af maden.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og diethylether. Lidt blandbar med vand.
Noter
Lys- og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, baser, alkaliske materialer og reduktionsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleraldehyde |
| Smeltepunkt | -51 °C |
| Tæthed | 0.8 |
| Kogepunkt | 91 °C til 93 °C |
| Flammepunkt | −1 °C (30 °F) |
| Lugt | Frugtlignende |
| Brydningsindeks | 1.3882 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2058 |
| Beilstein | 773692 |
| Vis mere |