Få mere at vide
Isovaleraldehyd, 98%
Artikelnummer. 11438860
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438860 100 mL 100ml
11454187 250 mL 250ml
11448860 500 mL 500ml
11444187 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19640.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 590-86-3 | C5H10O | 86,13 g/mol
Isovaleraldehyd fungerer som et reagens ved fremstilling af aktiv farmaceutisk ingrediens (API ) produkter. Det tjener som en intern standard til bestemmelse af vinaroma carbonylforbindelser med 5-8 carbonatomer. Yderligere bruges det som en standard til at evaluere kvaliteten af olivenolier ved headspace fastfase mikroekstraktionsgaskromatografi ved brug af flammeioniseringsdetektion og multivariat analyse. Ud over dette bruges det til at forbedre smagen og lugten af maden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isovaleraldehyd fungerer som et reagens ved fremstilling af aktiv farmaceutisk ingrediens (API ) produkter. Det tjener som en intern standard til bestemmelse af vinaroma carbonylforbindelser med 5-8 carbonatomer. Yderligere bruges det som en standard til at evaluere kvaliteten af olivenolier ved headspace fastfase mikroekstraktionsgaskromatografi ved brug af flammeioniseringsdetektion og multivariat analyse. Ud over dette bruges det til at forbedre smagen og lugten af maden.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og diethylether. Lidt blandbar med vand.
Noter
Lys- og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, baser, alkaliske materialer og reduktionsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-86-3
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00007014
InChI nøgle YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleraldehyde, 3-methylbutyraldehyde, isopentaldehyde, isovaleral, isovalerylaldehyde, isoamylaldehyde, butanal, 3-methyl, isopentanal, beta-methylbutanal, isovaleric aldehyde
PubChem CID 11552
ChEBI CHEBI:16638
IUPAC navn 3-methylbutanal
SMIL CC(C)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovaleraldehyde
Smeltepunkt -51°C
Tæthed 0.8
Kogepunkt 91°C to 93°C
Flammepunkt −1°C (30°F)
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.3882
Mængde 100 mL
FN nummer UN2058
Beilstein 773692
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,5229
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 86.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isovaleraldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isovaleraldehyde