Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 6200 H7
Pålidelige varmeapparater med høj effekt, der leverer hurtig væskeopvarmning og sikrer væskekompatibilitet til din applikation.
14996.53 DKK
Tekniske data
Pumpetype Kraft og sug
Temperaturområde 10 °C til 200 °C
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Spænding Frekvens Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Spænding Frekvens Pris Antal & tilgængelighed  
11306681
Dokumentvisning
Fisherbrand™
211311100
230 V 50 Hz
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
15075.00 DKK
14996.53 DKK / Hver
Spare 78.47 DKK
0.52% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-01-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Standard-High Temperatur Cutout-kredsløb (HTC) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktparametrene.
  • Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
  • Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
Tekniske data
Tekniske data
Kraft og sug
10 °C til 200 °C
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 6200 H7