Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 6200 H7
Shop alle Fisherbrand produkter
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
- Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
- Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
- Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
- Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
- Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
- Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5,1 til 6,5 L |
| Pumpetype | Kraft og sug |
| Temperaturområde | 10 °C til 200 °C |
| Længde (metrisk) | 363.2 mm |
| Bredde (metrisk) | 215.9 mm |
| Højde (metrisk) | 414 mm |
| Vægt (metrisk) | 10.9 kg |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |