Få mere at vide
Isosulfamethoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-amino-N-(3-methylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(16-12-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6,13H,11H2,1H3 |
| Formel vægt | 253.0521 |
| Procent renhed | >95% |