Få mere at vide
Isosorbide mononitrate, 98+%, Thermo Scientific™
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation
2082.12 DKK - 4477.68 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 16051-77-7
Molekylær formel C6H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 191.139
MDL nummer MFCD00143462
InChI nøgle YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
Synonym isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate
PubChem CID 27661
ChEBI CHEBI:6062
IUPAC navn [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate
SMIL C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15405859
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.09
10g
2082.12 DKK
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15415859
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.14
25g
4477.68 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
16051-77-7
191.139
YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
27661
[(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate
C6H9NO6
MFCD00143462
isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate
CHEBI:6062
C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Isosorbide mononitrate
C6H9NO6
UN3251
isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate
C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O
191.139
CHEBI:6062
≥98%
16051-77-7
MFCD00143462
14,5225
YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
[(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate
27661
191.14
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H228-H302
Flammable solid.
Harmful if swallowed.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ISOSORBIDE-5-MONONITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 240-197-2
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ4386500
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater