Få mere at vide
Isosorbidmononitrat, 98+%
Artikelnummer. 15415859
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415859 25 g 25g
15405859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63674.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
En koronar vasodilator, der ikke kræver leverbiotransformation | CAS: 16051-77-7 | C6H9NO6 | 191,139 g/mol
En koronar vasodilator, der ikke kræver leverbiotransformation
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16051-77-7
Molekylær formel C6H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 191.139
MDL nummer MFCD00143462
InChI nøgle YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
Synonym isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate
PubChem CID 27661
ChEBI CHEBI:6062
IUPAC navn [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate
SMIL C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide mononitrate
Smeltepunkt 92°C
Farve White
Mængde 25 g
FN nummer UN3251
Merck Index 14,5225
Formel vægt 191.14
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Crystalline Powder