Få mere at vide
Isoquinolin-5-carboxaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoquinoline-5-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 113 °C til 116 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 112875 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 157.17 |
| Procent renhed | 97% |