Få mere at vide
Isoquinolin-4-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15488358
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488358 250 mg 250mg
15478358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61788.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 22960-16-3 | C10H7NO | 157,172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22960-16-3
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.172
MDL nummer MFCD00829440
InChI nøgle RNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-4-carboxaldehyde, 4-isoquinolinecarboxaldehyde, 4-formylisoquinoline, pubchem15962, acmc-20aig4, 4-isoquinolinecarbaldehyde, ksc201k4f, 4-isoquinolinecarboxaldehyde 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 10868870
IUPAC navn isoquinolin-4-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NC=C2C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 101 °C til 106 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 157.17
Procent renhed 97%