Få mere at vide
Isoquinolin-4-carbaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451684
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451684 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10706905 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04904CB
Kemiske identifikatorer
CAS 22960-16-3
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.172
MDL nummer MFCD00829440
InChI nøgle RNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-4-carboxaldehyde, 4-isoquinolinecarboxaldehyde, 4-formylisoquinoline, pubchem15962, acmc-20aig4, 4-isoquinolinecarbaldehyde, ksc201k4f, 4-isoquinolinecarboxaldehyde 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 10868870
IUPAC navn isoquinolin-4-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NC=C2C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 157.17
Procent renhed 97%