Få mere at vide
Isopropyltriphenylphosphonium iodide, 98+%
Artikelnummer. 11458860
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458860 100 g 100g
11415323 10 g 10g
11425323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12881.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24470-78-8 | C21H22IP | 432.29 g/mol
Nyttig forløber for isopropylidenenhed ved Wittig-reaktion med aldehyder. Det bruges også i tandem-cyclopropanering og Wittig-olefinering i en syntese af krysantemsyre. Også ansat i Wittig og cyclopropaneringsreaktioner. Det bruges som en reaktant til total syntese af heliananer, til fremstilling af stærkt substituerede benzenderivater, syntese af curcuphenol og elvirolanaloger via en retro-aldolreaktion som fungicide midler, 4-substituerede methoxylbenzoyl-aryl-thiazolanaloger som potente og oralt biotilgængelige anticancermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttig forløber for isopropylidenenhed ved Wittig-reaktion med aldehyder. Det bruges også i tandem-cyclopropanering og Wittig-olefinering i en syntese af krysantemsyre. Også ansat i Wittig og cyclopropaneringsreaktioner. Det bruges som en reaktant til total syntese af heliananer, til fremstilling af stærkt substituerede benzenderivater, syntese af curcuphenol og elvirolanaloger via en retro-aldolreaktion som fungicide midler, 4-substituerede methoxylbenzoyl-aryl-thiazolanaloger som potente og oralt biotilgængelige anticancermidler.
Opløselighed Opløselighed i methanol, meget
svag turbiditet.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24470-78-8
Molekylær formel C21H22IP
Molekylvægt (g/mol) 432.29
MDL nummer MFCD00031595
InChI nøgle HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopropyltriphenylphosphonium iodide, phosphonium, 1-methylethyl triphenyl-, iodide, isopropyltriphenylphosphanium iodide, isopropyl triphenyl phosphonium iodide, triphenyl propan-2-yl phosphanium iodide, i-propyl triphenylphosphonium iodide, isopropyl triphenylphosphonium iodide, acmc-209gck, ksc493k7j, isopropyltriphenylphosphine iodide
PubChem CID 2723783
IUPAC navn triphenyl(propan-2-yl)phosphanium;iodid
SMIL [I-].CC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Smeltepunkt 195°C to 198°C
Mængde 100 g
Beilstein 3599629
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 432.29
Procent renhed ≥98%