Få mere at vide
Isopropylmalonic acid, 98+%
Artikelnummer. 11368275
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368275 5 g 5g
11378275 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10171.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 601-79-6 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 601-79-6
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00021717
InChI nøgle DQEUFPARIOFOAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylmalonic acid, 2-isopropylmalonic acid, malonic acid, isopropyl, 2-isopropylpropanedioic acid, propanedioic acid, 1-methylethyl, .alpha.-carboxyisovaleric acid, 2-propan-2-yl propanedioic acid, isopropylmalonsaure, isopropyl malonic acid, iso-propyl malonic acid
PubChem CID 69037
IUPAC navn 2-propan-2-ylpropandisyre
SMIL CC(C)C(C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylmalonic acid
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 1723234
Formel vægt 146.14
Procent renhed ≥98%