Få mere at vide
Isopropylsalicyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Salicylate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 180.0786 |