Få mere at vide
Isopropylsalicyl, 99%
Artikelnummer. 10001811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10001811 100 g Glasflaske 100g
10225911 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10001811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412891000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Isopropylsalicyl, 99%, Mængde: 250 g, emballage: glasflaske, kogepunkt: 122,0 grader. C (18,0 mmHg), farveløs til gul, molekylvægt: 180,203, procents renhed: 99%, Assay Procent-interval: 99%, CAS: 607-85-2, ChEBI: CHEBI:38703, Densitet: 1,0600g/ml, EINECS-tal: 210-143-2 | CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-85-2
MDL nummer MFCD00035703
InChI nøgle YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC navn propan-2-yl-2-hydroxybenzoat
SMIL CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl salicylate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 122,0 °C (18,0 mmHg)
Flammepunkt >93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H12O3
Brydningsindeks 1,5090 til 1,5110
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.06
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl salicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.