Learn More
Isopropyl salicylate, 99%
Product Code. p-7027597
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11475937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24471.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 607-85-2
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00035703
InChI nøgle YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC navn propan-2-yl-2-hydroxybenzoat
SMIL CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isopropyl salicylate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 122°C (18 mmHg)
Flammepunkt >93°C (199°F)
Mængde 25 g
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99%