Få mere at vide
Isopropylsalicyl, 99%
Artikelnummer. 11485937
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485937 100 g 100g
11475937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24471.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-85-2
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00035703
InChI nøgle YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC navn propan-2-yl-2-hydroxybenzoat
SMIL CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl salicylate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 122 °C (18 mmHg)
Flammepunkt >93 °C (199 °F)
Mængde 100 g
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99%