Få mere at vide
Isopropyl Propyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Propyl Ether |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-4-5-7-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 102.104 |