Få mere at vide
Isopropylparaben, TRC
Artikelnummer. 17924275
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924275 5 g
17901675 10 g
17953765 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17924275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8728605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4191-73-5
Molekylær formel C10 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl 4-hydroxybenzoate, Isopropyl p-hydroxybenzoate, Isopropylparaben, p-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester
IUPAC navn propan-2-yl 4-hydroxybenzoat
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Paraben
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
Formel vægt 180.0786
Procent renhed >95%