Få mere at vide
Isopropylglykolat, 96%
Artikelnummer. 11429510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429510 5 g 5g
11419510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50334.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 623-61-0 | C5H10O3 | 118,132 g/mol
Isopropylglycolat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopropylglycolat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-61-0
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.132
MDL nummer MFCD00046747
InChI nøgle AZKIQQBSVTWCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl glycolate, isopropyl 2-hydroxyacetate, isopropyl hydroxyacetate, 2-hydroxyacetic acid isopropyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1-methylethyl ester, isopropylglycolate, acmc-209x9i, glycolic acid isopropyl ester, ksc614s5p, hydroxy-acetic acid isopropyl ester
PubChem CID 69338
IUPAC navn propan-2-yl-2-hydroxyacetat
SMIL CC(C)OC(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl glycolate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 118.13
Procent renhed 96%