Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl ether |
| Surhed | 0.0004 meq/g max. |
| Smeltepunkt | -85.5°C |
| Tæthed | 0.7200g/mL |
| Kogepunkt | 68°C |
| Flammepunkt | -29°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [(CH3)2CH]2O |
| Brydningsindeks | 1.3670 to 1.369 |
| Vis mere |