Få mere at vide
Isopropylether, til analyse, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10065253 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10380284 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10065253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390660025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3 , 128-37-0
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00008880
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropan
SMIL CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl ether
Surhed 0.0004 meq/g max.
Smeltepunkt -85.5°C
Tæthed 0.7200g/mL
Kogepunkt 68°C
Flammepunkt -29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2O
Brydningsindeks 1.3670 to 1.369
Mængde 2.5 L
Merck Index 15, 5258
Specifik vægtfylde 0.72
Opløselighedsinformation Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator aprox. 50ppm BHT
Viskositet 0.38 mPa.s (25°C)
Formel vægt 102.18
Procent renhed ≥99.0%
Grad Analyse
Fysisk form Væske