Få mere at vide
Isopropylether, 99+%, ekstra rent, stabiliseret med BHT
Artikelnummer. 10073113 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10073113 25 L Metal tromle 25 L
10429110 1 L Glasflaske 1 L
10501251 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10073113 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180680250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3 , 128-37-0
MDL nummer MFCD00008880
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropan
SMIL CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl ether
Navn note Stabilized with BHT
Surhed 0.005% max.
Tæthed 0.7200g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Metal tromle
Molekylær formel C6H14O
Lineær formel [(CH3)2CH]2O
Brydningsindeks 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Mængde 25 L
FN nummer 1159
Beilstein 01, 362
Rester efter fordampning 0.01% max.
Merck Index 15, 5258
Stabilisator 5 to 250ppm BHT
Molekylvægt (g/mol) 102.177
Formel vægt 102.18
Damptryk 180mbar at 20°C
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether