Få mere at vide
Isopropylether, 98+%, rent, stabiliseret med BHT
Artikelnummer. 10033953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10033953 1 L Glasflaske 1 L
10656552 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11904701 10 L Metal tromme 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10033953 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158960010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3 , 128-37-0
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropan
SMIL CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl ether
Surhed 0.005% max.
Smeltepunkt -85.5°C
Tæthed 0.7200g/mL
Kogepunkt 68°C
Flammepunkt -29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2O
Brydningsindeks 1.3670 to 1.369
Mængde 1 L
Beilstein 01,362
Merck Index 15,5258
Specifik vægtfylde 0.72
Opløselighedsinformation Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator 5 to 10ppm BHT
Viskositet 0.38 mPa.s (25°C)
Formel vægt 102.18
Procent renhed 98+%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether