Få mere at vide
Isopropyl 4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. 11431658
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431658 10 g 10g
11498860 5 g 5g
11441658 50 g 50g
11451658 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11431658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13930.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4191-73-5 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Det bruges som konserveringsmiddel i kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som konserveringsmiddel i kosmetik.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform, Ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4191-73-5
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00016468
InChI nøgle CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 4-hydroxybenzoate, isopropylparaben, isopropyl p-hydroxybenzoate, isopropyl paraben, p-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, isopropylhydroxybenzoate, unii-a6eox47qk0, p-oxybenzoesaureisopropylester, 4-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
PubChem CID 20161
IUPAC navn propan-2-yl-4-hydroxybenzoat
SMIL CC(C)OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Mængde 10 g
Beilstein 2641564
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate.
Formel vægt 180.21
Procent renhed 98%