Få mere at vide
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate |
| Kogepunkt | 42°C (28 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.3891 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 7475563 |
| Formel vægt | 198.14 |
| Procent renhed | 95% |