Få mere at vide
isopropyl 2-brombenzoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10108834
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10108834 100 g 100g
10165892 1 g 1g
10045032 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10108834 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00166FA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 59247-52-8
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
InChI nøgle QTCRCHHNKWSPHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 603261
IUPAC navn propan-2-yl-2-brombenzoat
SMIL CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 2-bromobenzoate
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 100 g
Synonym isopropyl 2-bromobenzoate, isopropyl o-bromobenzoate, methylethyl 2-bromobenzoate, prop-2-yl 2-bromobenzoate, isopropyl 2-bromobenzoate #, isopropyl2-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid isopropyl ester, 2-bromobenzoic acid, isopropyl ester, benzoic acid, 2-bromo-,1-methylethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
Formel vægt 243.1
Procent renhed 97%