Få mere at vide
Isoprokarbonat, TRC
Artikelnummer. 30135844
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135844 10 g
30005890 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82240010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2631-40-5
Molekylær formel C11 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Synonym Isoprocarb, Carbamic acid, methyl-, o-cumenyl ester (7CI,8CI), Phenol, 2-(1-methylethyl)-, methylcarbamate (9CI), 2-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, 2-Isopropylphenyl methylcarbamate, BAY 39731, Bayer 39,731, ENT 25670, Etrofolan, Isoprocarb, MIPC, Mipcin, Mipcine, Mobucin, NSC 191479, OMS 32, PPC 3, Ro 7-5050, o-Cumenyl N-methylcarbamate, o-Cumenyl methylcarbamate, o-Isopropylphenol methylcarbamate, o-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, o-Isopropylphenyl methylcarbamate, Phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1-(N-methylcarbamate)
IUPAC navn (2-propan-2-ylphenyl) N-methylcarbamat
SMIL CNC(=O)Oc1ccccc1C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoprocarb
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Formel vægt 193.1103