Få mere at vide
Isophthalaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10645202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10645202 5 g Glasflaske 5g
10142960 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10645202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151740050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 626-19-7 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-19-7
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00003372
InChI nøgle IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalaldehyde, m-phthalaldehyde, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 1,3-benzenedialdehyde, isophtaldehydes, isophthaldehyde, isophthaldialdehyde, isophtaldehydes french, isophthalic dicarboxaldehyde, unii-lu162b2n9x
PubChem CID 34777
IUPAC navn benzen-1,3-dicarbaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthalaldehyde
Navn note 99%
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 136°C (17.0 hPa)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CHO)2
Mængde 5 g
Beilstein 07, 675
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 134.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder