Få mere at vide
Isophthalaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11492448
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492448 25 g 25g
11482448 5 g 5g
11402458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15788.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-19-7 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Isophthalaldehyd bruges til syntese af binukleært rutheniumkompleks. Det deltager i base-katalyseret Knoevenagel-kondensationsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isophthalaldehyd bruges til syntese af binukleært rutheniumkompleks. Det deltager i base-katalyseret Knoevenagel-kondensationsreaktion.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-19-7
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.134
MDL nummer MFCD00003372
InChI nøgle IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalaldehyde, m-phthalaldehyde, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 1,3-benzenedialdehyde, isophtaldehydes, isophthaldehyde, isophthaldialdehyde, isophtaldehydes french, isophthalic dicarboxaldehyde, unii-lu162b2n9x
PubChem CID 34777
IUPAC navn benzen-1,3-dicarbaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthalaldehyde
Smeltepunkt 85°C to 91°C
Kogepunkt 136°C (17 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1561038
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 134.13
Procent renhed 98%