Få mere at vide
Isopentyltriphenylphosphonium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413724
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413724 10 g 10g
11423724 50 g 50g
11433724 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413724 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11322.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28322-40-9
Molekylær formel C23H26BrP
Molekylvægt (g/mol) 413.34
MDL nummer MFCD00031594
InChI nøgle GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopentyltriphenylphosphonium bromide, isoamyltriphenylphosphonium bromide, isoamyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbutyl triphenylphosphanium bromide, 3-methylbutyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbutyl triphenyl phosphanium bromide, 2-isopropoxyethyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1cjq9, isoamyltriphenylphosphoniumbromide, iso-amyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2759379
SMIL [Br-].CC(C)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopentyltriphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt ∼155°C
Mængde 10 g
Beilstein 3804221
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn (3-methylbutyl)triphenylphosphanium bromide
Formel vægt 413.35
Procent renhed 98%