Få mere at vide
Isonitrosoacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11381507
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381507 50 g 50g
11371507 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02098.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-54-7
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.149
MDL nummer MFCD00002122
InChI nøgle MLNKXLRYCLKJSS-RMKNXTFCSA-N
Synonym isonitrosoacetophenone, 2-isonitrosoacetophenone, benzoylformaldoxime, inaf, phenylglyoxal aldoxime, phenylglyoxal 2-oxime, 2-hydroxyiminoacetophenone, phenylglyoxal monoxime, acetophenone, 2-hydroxyimino, phenylglyoxaldoxime
PubChem CID 9566037
IUPAC navn (2E)-2-hydroxyimino-1-phenylethanone
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonitrosoacetophenone
Smeltepunkt 124°C to 128°C
Mængde 50 g
Beilstein 2041691
Merck Index 14,5191
Formel vægt 149.15
Procent renhed 97%