Få mere at vide
Isonicotinic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonicotinic Acid-d4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 127.0571 |