Få mere at vide
Isoeugenol, cis + trans, 98%
Artikelnummer. 11440378
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440378 100 g 100g
11430378 25 g 25g
11450378 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24541.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-54-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00009285
InChI nøgle BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Synonym isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
IUPAC navn 2-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]phenol
SMIL COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoeugenol
Navn note Cis + Trans
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.08
Kogepunkt 266 °C til 268 °C
Flammepunkt 134 °C (273 °F)
Brydningsindeks 1.577
Mængde 100 g
Beilstein 1909602
Merck Index 14,5171
Formel vægt 164.21
Procent renhed ≥98%